Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Grade 1 Chr Cellulose Chromatography Paper
Længde (metrisk):
100 m
21.3 cm
30 cm
58 cm
Bredde (metrisk):
1 cm
3.0 cm
5.0 cm
10 cm
10.0 cm
11 cm
15.0 cm
68 cm
Format:
Ark
Rulle
Strip
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Beskrivelse
Sikrer vægeevnen og ensartetheden af kapillærvirkning, som er vigtige ved kemiske adskillelser. Whatman™ Grade 1 Chr Cellulose Chromatography Paper er en glat overflade, 0,18 mm tykt papir med en lineær strømningshastighed (vand) på 130 mm/30 min.
Verdensstandard kromatografipapir: 18 mm papir til generelle analytiske adskillelser, fås i ruller, ark eller strimler.
- Ren cellulose fremstillet udelukkende af bomuldslinters af højeste kvalitet uden tilsætningsstoffer af nogen art.
- Fremstillet og testet specifikt til kromatografiske teknikker.
- Udbredt i protein- og nukleinsyreblotting.
- God opløsning til generelle analytiske adskillelser.
Tekniske data
Tekniske data
Oversigt | 1 Chr cellulosekromatografirulle er et 0,18 mm papir til generelle analytiske separationer. |
Dimensioner (L x B) | 1,0 cm x 100 m (0,39 in. x 328 ft.) |
Filmtykkelse | 0.18 mm |
Slutte | Glat |
Til brug med (applikation) | Generelle analytiske separationer, protein- og nukleinsyreblotting |
Format | Rulle |
Grad | Grad 1 Chr |
Længde (engelsk) | 328.0 ft. |
Materiale | Bomuldslinters af høj kvalitet |
Bredde (engelsk) | 0,39 tommer |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva Whatman™ Grade 1 Chr Cellulose Chromatography Paper >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion