Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Grade 1 Chr Cellulose Chromatography Paper
Artikelnummer. 10575361
Skift visning
Længde (metrisk):
21,3 cm
30 cm
58 cm
100 m
Bredde (metrisk):
1 cm
3,0 cm
5,0 cm
10 cm
10,0 cm
11 cm
15,0 cm
68 cm
Format:
Ark
Rulle
Strip
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Format Pakningsstørrelse
10575361 100 m 10,0 cm Rulle Hver
10671193 21,3 cm 11 cm Strip Pakke med 100
10612102 100 m 1 cm Rulle Hver
11380724 30 cm 10 cm Ark Pakke med 100
10062131 100 m 3,0 cm Rulle Hver
11370724 100 m 15,0 cm Rulle Hver
11919317 58 cm 68 cm Ark Pakke med 100
10153831 100 m 5,0 cm Rulle Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10575361 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 3001672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 DKK
    868.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 171.04 DKK
    16% Slukket
På lager
Sikrer vægeevnen og ensartetheden af kapillærvirkning, som er vigtige ved kemiske adskillelser. Whatman™ Grade 1 Chr Cellulose Chromatography Paper er en glat overflade, 0,18 mm tykt papir med en lineær strømningshastighed (vand) på 130 mm/30 min.
Verdensstandard kromatografipapir: 18 mm papir til generelle analytiske adskillelser, fås i ruller, ark eller strimler.
  • Ren cellulose fremstillet udelukkende af bomuldslinters af højeste kvalitet uden tilsætningsstoffer af nogen art.
  • Fremstillet og testet specifikt til kromatografiske teknikker.
  • Udbredt i protein- og nukleinsyreblotting.
  • God opløsning til generelle analytiske adskillelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1 Chr cellulosekromatografirulle er et 0,18 mm papir til generelle analytiske separationer.
Dimensioner (L x B) 5,0 cm x 100 m (1,96 tommer x 328,0 fod)
Filmtykkelse 0.18 mm
Slutte Glat
Til brug med (applikation) Generelle analytiske separationer, protein- og nukleinsyreblotting
Format Rulle
Grad Grad 1 Chr
Længde (engelsk) 328.0 ft.
Materiale Bomuldslinters af høj kvalitet
Bredde (engelsk) 3,94 tommer
Bredde (metrisk) 10,0 cm
Flowhastighed 130 mm/30 min.
Længde (metrisk) 100 m