Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Grade 1 Chr Cellulose Chromatography Paper
Artikelnummer. 10062131
Længde (metrisk):
100 m
21,3 cm
30 cm
58 cm
Bredde (metrisk):
1 cm
3,0 cm
5,0 cm
10 cm
10,0 cm
11 cm
15,0 cm
68 cm
Format:
Ark
Rulle
Strip
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 10062131
Brand: Cytiva 3001640
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikrer vægeevnen og ensartetheden af kapillærvirkning, som er vigtige ved kemiske adskillelser. Whatman™ Grade 1 Chr Cellulose Chromatography Paper er en glat overflade, 0,18 mm tykt papir med en lineær strømningshastighed (vand) på 130 mm/30 min.
Verdensstandard kromatografipapir: 18 mm papir til generelle analytiske adskillelser, fås i ruller, ark eller strimler.
  • Ren cellulose fremstillet udelukkende af bomuldslinters af højeste kvalitet uden tilsætningsstoffer af nogen art.
  • Fremstillet og testet specifikt til kromatografiske teknikker.
  • Udbredt i protein- og nukleinsyreblotting.
  • God opløsning til generelle analytiske adskillelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1 Chr cellulosekromatografirulle er et 0,18 mm papir til generelle analytiske separationer.
Dimensioner (L x B) 3,0 cm x 100 m (1,18 tommer x 328,0 fod)
Filmtykkelse 0.18 mm
Slutte Glat
Til brug med (applikation) Generelle analytiske separationer, protein- og nukleinsyreblotting
Format Rulle
Grad Grad 1 Chr
Længde (engelsk) 328.0 ft.
Materiale Bomuldslinters af høj kvalitet
Bredde (engelsk) 1,18 tommer.
Bredde (metrisk) 3,0 cm
Flowhastighed 130 mm/30 min.
Længde (metrisk) 100 m