Få mere at vide
Cytiva Whatman™ GV 050-seriens glasvakuumfiltreringsmanifold
Materiale (membran):
Glasfiber
PTFE
Filtertype:
Si filter
Vakuum filter
Filtreringsområde:
12,5 cm 2
3,1 cm 2
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Produkttype: Vakuumfiltreringsmanifold
- Tragtvolumen: 250 ml
- Filterformat: 47/50 mm
- Filterareal: 12,5 cm 2
- Filterdiameter: 80 mm (filter), 40 mm (forfilter)
- Højde (metrisk): 225/450 mm (8,9 tommer/17,7 tommer) (uden/med Erlenmeyer-kolbe)
- Materiale: Borosilikatglas (øvre og nedre manifold, kolbe), glas D2 (frit), rustfrit stål/PTFE (sigte), PTFE/silikone (tætninger), aluminium/rustfrit stål (klemme), silikone (hætte)
- Anvendes med forskellige membranfiltre.
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Skærmfilter i rustfrit stål med gummiproptilslutning |
| Engangs | Genanvendelig |
| Filtertype | Si filter |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Materiale (membran) | PTFE |
| Prøvevolumen | 250 mL |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Filtreringsområde | 12,5 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Proteinholdig prøvefiltrering |
| Show More |