Få mere at vide
Cytiva Whatman™ GV 050-seriens glasvakuumfiltreringsmanifold
Artikelnummer. 11369274
Materiale (membran):
Glasfiber
PTFE
Filtertype:
Si filter
Vakuum filter
Filtreringsområde:
12,5 cm 2
3,1 cm 2
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11369274
Brand: Cytiva 10442300
GV 050-seriens glasvakuumfiltreringsmanifolder er kemisk modstandsdygtige over for de fleste vandige og organiske opløsninger, såvel som syrer og kaustiske opløsninger. De er autoklaverbare, kan steriliseres i tør varme til 180 °C og er anvendelige op til 200 °C. Anvendes med forskellige membranfiltre.
  • Produkttype: Vakuumfiltreringsmanifold
  • Tragtvolumen: 250 ml
  • Filterformat: 47/50 mm
  • Filterareal: 12,5 cm 2
  • Filterdiameter: 80 mm (filter), 40 mm (forfilter)
  • Højde (metrisk): 225/450 mm (8,9 tommer/17,7 tommer) (uden/med Erlenmeyer-kolbe)
  • Materiale: Borosilikatglas (øvre og nedre manifold, kolbe), glas D2 (frit), rustfrit stål/PTFE (sigte), PTFE/silikone (tætninger), aluminium/rustfrit stål (klemme), silikone (hætte)
  • Anvendes med forskellige membranfiltre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Rustfrit stål skærmfilter med slangekobling og Erlenmeyer kolbe (1000 ml, NS45)
Engangs Genanvendelig
Filtertype Si filter
Materiale Borosilikatglas
Materiale (membran) PTFE
Prøvevolumen 250 mL
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 3,1 cm 2
Til brug med (applikation) Proteinholdig prøvefiltrering
Inkluderer Sifilter, Slangekobling, Erlenmeyerkolbe, Silikonehætte
Model- GV 050/3
Mængde 1 stk.
Type Vakuumfiltreringsmanifold
Højde (engelsk) 8,9 tommer, 17,7 tommer.
Højde (metrisk) 225 mm, 450 mm
Diameter (metrisk) filter 80 mm