Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Glasfibertape, klasse HGF61
Beskrivelse
- Giver styrke, effektivitet, pålidelighed og konsistens af datakvalitet i kontinuerlig luftovervågning
- Opfylder regulatoriske krav til kontinuerlig luftpartikelprøvetagning globalt
- Velegnet til PM1, PM2.5, PM10 og TSP prøvetagning og til beta-dæmpningsmetode
- Giver fremragende konsistens af datakvalitet i luftprøvetagning
- Effektiv i både fugtige og tørre omgivelser
- Kompatibel med de fleste kontinuerlige luftprøvetagningsenheder
- Tilbageholder 99,99 % af luftpartiklerne ved 0,3μ m
Tekniske data
Tekniske data
| Basisvægt | 54 g/m 2 |
| Materiale | Glas mikrofiber med bindemiddel |
| Til brug med (applikation) | Kontinuerlig luftovervågning i miljøer med høj luftfugtighed |
| Grad | Karakter HGF61 |
| nr. pr. pakke | 1 hjul |
| Tykkelse (metrisk) | 285μ m |
| Type | Kontinuerlig Air Monitor Tape |
| Længde (metrisk) | 40 m |
| Bredde (metrisk) | 30 mm |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- FILTER GLASS CIRCLE
- Advarsel
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 100% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.