Få mere at vide
Cytiva™ Whatman™ Gel Blotting Paper Grade GB003
Artikelnummer. p-4520455
Skift visning
Længde (metrisk):
140 mm
150 mm
Bredde (metrisk):
100 mm
110 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
12415272 150 mm 100 mm Pakke med 100
10646294 140 mm 110 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12415272 Leverandør Cytiva™ Leverandørnr. 10427805
Et tykt papir, der er ideelt til lysis/denaturering af koloni- eller plakløft og Western blots
  • Høj sugeevne
  • Ren cellulose
  • Ingen forurening under overførsler
  • For kromatografi og blotting-teknikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 150 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til (lyse/denaturering af koloni- eller plakløft og Western blots)
Format Sheet
Materiale Cellulose
Dimensioner (LxB) 10 x 15 cm
Grad GB003