Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Gel Blotting Paper Grade GB003
Artikelnummer. 10646294
Skift visning
Længde (metrisk):
140 mm
150 mm
Bredde (metrisk):
100 mm
110 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
10646294 140 mm 110 mm Pakke med 100
12415272 150 mm 100 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10646294 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10427804
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Et tykt papir, der er ideelt til lysis/denaturering af koloni- eller plakløft og Western blots
  • Høj sugeevne
  • Ren cellulose
  • Ingen forurening under overførsler
  • For kromatografi og blotting-teknikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 140 mm
Bredde (metrisk) 110 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til (lyse/denaturering af koloni- eller plakløft og Western blots)
Format Sheet
Materiale Cellulose
Grad GB003