Få mere at vide
QIAGEN QIAcard FTA Vaskebuffer
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
Til kontamineringsfri indsamling, opbevaring og transport af DNA-prøver.
QIAcard FTA Wash Buffer bruges til at rense nukleinsyrer, der er lagret på FTA kort.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | QIAcard FTA kort, der angiver FTA kort og EasiCollect enhed |
| Til brug med (applikation) | Hurtig rensning af DNA fra blod, celler, væv, gær, bakterier |
| Mængde | 500 ml |