Få mere at vide
QIAGEN QIAcard FTA Angiver Mini
Mængde:
100 stk.
25 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Beskrivelse
Til indsamling, stabilisering, behandling, transport og arkivering af bukkale nukleinsyreprøver. Angiver QIAcard FTA Mini med 2 prøveområder pr. kort.
- QIAcard Indikering FTA Kortene inkluderer et lyserødt farvestof, der bliver hvidt, når en farveløs prøve, f.eks. bukkale celler eller spyt, påføres.
- Stabilisering og beskyttelse af nukleinsyrer ved stuetemperatur med pletvolumener på 125μ L.
- Cellelyse ved kontakt, denaturerer proteiner og beskytter DNA mod nedbrydning.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Indsaml, stabiliser, bearbejd, transporter og arkiver bukkale DNA-prøver med Indicating FTA Mikro kort. |
| Prøvetype | Bukale celler, Spyt |
| Til brug med (applikation) | Retsmedicin, Transgen identifikation, Transfusionsmedicin/HLA-typning, Plasmidscreening, Fødevare- og landbrugstestning, Lægemiddelopdagelse, Genomics, STR-analyse, Dyreidentifikation, Helgenom-amplifikation, Molekylærbiologi |
| Antal prøver | 2 |
| Produkttype | Angiver FTA Mini kort |
| Mængde | 25 pakker |
| Prøvevolumen | 125μ L |