Få mere at vide
QIAGEN QIAcard FTA Mikro
Mængde:
25 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Description
Til indsamling, stabilisering, behandling, transport og arkivering af biologiske prøver. Ikke-indikerende QIAcard FTA Mikro med 1 prøveområde pr. kort.
- QIAcard FTA Mikroformat med 1 pletområde til at indsamle, stabilisere, behandle, transportere og arkivere farvede prøver såsom blod.
- FTA teknologi muliggør cellelyse ved kontakt, denaturerer proteiner og øjeblikkelig stabilisering og beskyttelse af nukleinsyrer.
Specifications
Specifications
| Oversigt | Indsaml, stabiliser, bearbejd, transporter og arkiver blodprøver med ikke-indikerende FTA Mikro kort. |
| Prøvetype | Blod |
| Til brug med (applikation) | Retsmedicin, Transgen identifikation, Transfusionsmedicin/HLA-typning, Plasmidscreening, Fødevare- og landbrugstestning, Lægemiddelopdagelse, Genomics, STR-analyse, Dyreidentifikation, Helgenom-amplifikation, Molekylærbiologi |
| Antal prøver | 1 |
| Produkttype | FTA Mikrokort |
| Mængde | 25 Pk. |
| Prøvevolumen | 125μ L |
Safety and Handling
Signal Word
- Advarsel