Få mere at vide
QIAGEN QIAcard FTA Eluer mikro
Mængde:
100 Pk.
25 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Beskrivelse
Til indsamling, stabilisering, behandling, transport og arkivering af biologiske prøver. 4 prøveområder pr. kort.
- FTA Elueringsteknologi til bekvem vandbaseret eluering af nukleinsyrer.
- QIAcard FTA Eluer mikroformat med 4 pletarealer (spotvolumen 12 til 40μ L) at indsamle, stabilisere, behandle, transportere og arkivere farvede prøver såsom blod.
- FTA teknologi muliggør cellelyse ved kontakt, denaturerer proteiner og øjeblikkelig stabilisering og beskyttelse af nukleinsyrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Oversigt | Indsaml, bearbejd, transport og opbevar farvede biologiske prøver, såsom blodprøver med ikke-indikerende FTA Eluer mikrokort. |
| Prøvetype | Blod |
| Til brug med (applikation) | Multiplex PCR, Sekventering efter PCR-amplifikation, SNP-analyse, STR-analyse, HLA-typning, Helgenom-amplifikation, Kvantitativ PCR, Biobanking, Farmakogenomics, Genotyping, Genetisk identifikation, Transgen detektion |
| Antal prøver | 4 |
| Produkttype | FTA Elute mikrokort |
| Mængde | 100 Pk. |
| Salt form | Kaotropisk |
| Prøvevolumen | 40μ L |
| Test tid | 15 til 30 min |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302 + H312 + H332-Farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i