Få mere at vide
QIAGEN QIAcard FTA Eluer mikro
Artikelnummer. 11938117
Mængde:
100 Pk.
25 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Artikelnummer. 11938117
Brand: QIAGEN WB120401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til indsamling, stabilisering, behandling, transport og arkivering af biologiske prøver. 4 prøveområder pr. kort.
  • FTA Elueringsteknologi til bekvem vandbaseret eluering af nukleinsyrer.
  • QIAcard FTA Eluer mikroformat med 4 pletarealer (spotvolumen 12 til 40μ L) at indsamle, stabilisere, behandle, transportere og arkivere farvede prøver såsom blod.
  • FTA teknologi muliggør cellelyse ved kontakt, denaturerer proteiner og øjeblikkelig stabilisering og beskyttelse af nukleinsyrer.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Oversigt Indsaml, bearbejd, transport og opbevar farvede biologiske prøver, såsom blodprøver med ikke-indikerende FTA Eluer mikrokort.
Prøvetype Blod
Til brug med (applikation) Multiplex PCR, Sekventering efter PCR-amplifikation, SNP-analyse, STR-analyse, HLA-typning, Helgenom-amplifikation, Kvantitativ PCR, Biobanking, Farmakogenomics, Genotyping, Genetisk identifikation, Transgen detektion
Antal prøver 4
Produkttype FTA Elute mikrokort
Mængde 25 Pk.
Salt form Kaotropisk
Prøvevolumen 40μ L
Test tid 15 til 30 min
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302 + H312 + H332-Farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i