Få mere at vide
QIAGEN QIAcard FTA DMPK
Beskrivelse
Til indsamling, stabilisering, behandling, transport og arkivering af biologiske prøver. 4 prøveområder pr. kort.
QIAcard FTA DMPK-kort til lægemiddelmetabolisme Farmakokinetik muliggør mikrovolumenprøvetagning med kun 10 til 20μ L pr. prøve og er designet til brug med blodprøver. Kortene kan også bruges med farveløse prøver som plasma, cerebrospinalvæske og urin.
QIAcard FTA DMPK-A og QIAcard FTA DMPK-B indeholder imprægnerede kemikalier, der muliggør proteindenaturering for at inaktivere endogene enzymer. Cellelyse frigiver endogene cellulære materialer på kortet. Stabilisering af DNA tillader ny prøvetagning af blodplet til farmakogenomi. Imprægnerede kemikalier kan interferere med massespektrometridetektion (f.eks. ionundertrykkelse).
QIAcard FTA DMPK-C indeholder ren cellulose. Ingen imprægnerede kemikalier til at forstyrre analysen. Proteiner er ikke denatureret, så kort kan være bedre egnet til proteinbaserede biomolekyler og antistofundersøgelser.
Analyse:
Analyse primært med HPLC eller UHPLC efterfulgt af MS/MS-detektion, direkte desorptions-MS-teknikker såsom DESI. Methanol eller vandige/organiske blandinger har vist sig at fungere godt for små molekyler, og vandige buffere anbefales til proteiner.
Vælg et godt opløsningsmiddel til analytten, mens du bibeholder kompatibiliteten med de HPLC-betingelser, der skal anvendes. Valget af DMPK-kort afhænger af mange faktorer, såsom analyttens kemiske struktur, ekstraktionsopløsningsmiddel og analysearbejdsgang.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Kort |
| Formulering | Type B |
| Til brug med (applikation) | For proteinbaserede biomolekyler har oprensning på substrat potentiale til at give større analytstabilitet, kræver færre forsøgsdyr |
| Inkluderer | 100 kort |
| Nøglefunktioner | Indeholder imprægnerede kemikalier, der muliggør proteindenaturering for at inaktivere endogene enzymer. Cellelyse frigiver endogene cellulære materialer på kortet. Stabilisering af DNA muliggør resampling af blodplet til farmakogenomi. |
| Produkttype | QIAcard FTA DMPK-B |
Sikkerhed og håndtering
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302 + H312 + H332-Farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i