Få mere at vide
QIAGEN QIAcard FTA DMPK
Artikelnummer. 15127874
Produkttype:
QIAcard FTA DMPK-A
QIAcard FTA DMPK-B
QIAcard FTA DMPK-C
Formulering:
Type A
Type B
Type C
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 15127874
Brand: QIAGEN WB129243
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til indsamling, stabilisering, behandling, transport og arkivering af biologiske prøver. 4 prøveområder pr. kort.
QIAcard FTA DMPK-kort til lægemiddelmetabolisme Farmakokinetik muliggør mikrovolumenprøvetagning med kun 10 til 20μ L pr. prøve og er designet til brug med blodprøver. Kortene kan også bruges med farveløse prøver som plasma, cerebrospinalvæske og urin.
QIAcard FTA DMPK-A og QIAcard FTA DMPK-B indeholder imprægnerede kemikalier, der muliggør proteindenaturering for at inaktivere endogene enzymer. Cellelyse frigiver endogene cellulære materialer på kortet. Stabilisering af DNA tillader ny prøvetagning af blodplet til farmakogenomi. Imprægnerede kemikalier kan interferere med massespektrometridetektion (f.eks. ionundertrykkelse).
QIAcard FTA DMPK-C indeholder ren cellulose. Ingen imprægnerede kemikalier til at forstyrre analysen. Proteiner er ikke denatureret, så kort kan være bedre egnet til proteinbaserede biomolekyler og antistofundersøgelser.
Analyse:
Analyse primært med HPLC eller UHPLC efterfulgt af MS/MS-detektion, direkte desorptions-MS-teknikker såsom DESI. Methanol eller vandige/organiske blandinger har vist sig at fungere godt for små molekyler, og vandige buffere anbefales til proteiner.
Vælg et godt opløsningsmiddel til analytten, mens du bibeholder kompatibiliteten med de HPLC-betingelser, der skal anvendes. Valget af DMPK-kort afhænger af mange faktorer, såsom analyttens kemiske struktur, ekstraktionsopløsningsmiddel og analysearbejdsgang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Kort
Formulering Type C
Til brug med (applikation) For proteinbaserede biomolekyler har oprensning på substrat potentiale til at give større analytstabilitet, kræver færre forsøgsdyr
Inkluderer 100 kort
Nøglefunktioner Indeholder ren cellulose. Ingen imprægnerede kemikalier til at forstyrre analysen. Proteiner er ikke denatureret, så kort kan være bedre egnet til proteinbaserede biomolekyler og antistofundersøgelser.
Produkttype QIAcard FTA DMPK-C