Få mere at vide
QIAGEN Indikerende tørremiddelpakke
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
Til kontamineringsfri indsamling, opbevaring og transport af DNA-prøver.
- Tørremiddelpakker (1 g) med indikator for at sikre, at FTA Kort forbliver tørre under transport eller opbevaring.
- En farveændring fra blå til pink indikerer optagelse af fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Indsamling, opbevaring, forarbejdning og forsendelse FTA™ og FTA™ eluere kort |
| Produkttype | Tørremiddelpakke |
| Mængde | 1 g |