Få mere at vide
QIAGEN Skumpinde, sterile
Artikelnummer. 11380844
Skift visning
Mængde:
100 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11380844 100 stk. Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11380844 Leverandør QIAGEN Leverandørnr. WB100032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    979.34 DKK
    918.55 DKK / Pakke med 100
    Spare 60.79 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Til mund- og spytprøver.
  • Sterile skumservietter til nem opsamling af bukkale celler og spyt og overførsel til f.eks QIAcard FTA kortformater.
  • Det ikke-slibende hoved på applikatoren med skumspids har samme størrelse som prøveområdet på QIAcard FTA Kort for at lette prøveanvendelse.
Tekniske data
Type Applikator med skumspids
Til brug med (applikation) Til opsamling af spyt og bukkale celler
Mængde 100 stk.