Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Tilbehør til filtrering
:
Afløbsskive
Beskrivelse
Polyester afløbsskiven er bindemiddelfri og har en tykkelse på 100 μm. Det giver en flad overflade for at undgå, at filteret rives i stykker eller brister. Det bruges også som en separator mellem membranlag i seriel stackfiltreringsapplikationer. Denne kemisk inerte støtteskive fås i en række diametre til brug i en række enheder.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Membranhardware, der har brug for ekstra støtte for forbedret flowhastighed og gennemløb |
| Materiale | Polyester |
| Type | Afløbsskive |
| Diameter (metrisk) bund | 25 mm |