Få mere at vide
Cytiva Whatman™ EPM 2000 luftprøveudtagningsfiltre
Artikelnummer. 11380624
Skift visning
Format:
Ark
disk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format unitSize
11380624 Ark Pakke med 100
11370254 disk Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11380624 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 1882866
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7305.00 DKK
    7209.03 DKK / Pakke med 100
    Spare 95.97 DKK
    1% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes i højvolumen PM-10 prøveudtagningsudstyr. Whatman™ EPM 2000 luftprøvefiltre er fremstillet af 100 % rent borosilikatglas. De muliggør detaljeret kemisk analyse af sporforurenende stoffer med minimal interferens.
  • Lufttilbageholdelseseffektivitet på 99,95 procent af 0,3μ m størrelse partikler
  • Udvalgt af USA Environmental Protection Agency (EPA) til brug i et landsdækkende netværk af HiVol luftprøvetagere
  • Fremstillet i henhold til ISO9001:2008 QMS standarder
  • Fås i både ark- og cirkeldesign
  • Ark er individuelt nummereret for at lette identifikation
  • Uden bindemiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Luftstrømshastighed 5,6 s/100 ml/in 2
Basisvægt 85 g/m 2
Format Ark
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Til brug i US EPA TSP overvågning af omgivende luft. Til brug i højvolumen luftprøveudtagningsudstyr, der opsamler atmosfæriske partikler og aerosoler.
Grad Karakter EPM 2000
Mængde 100 Pk.
Tykkelse (metrisk) 450μ m
Type EPM 2000 luftprøveudtagningsfilter
Dimensioner (L x B) 203,2 x 254 mm (8 x 10 tommer)
Længde (engelsk) 8 tommer
Længde (metrisk) 20.3 cm
Bredde (engelsk) 10 tommer
Bredde (metrisk) 25.4 cm
Til brug med (udstyr) Højvolumen PM-10 luftprøveudtagningsudstyr