Få mere at vide
Cytiva Whatman Elektronisk Butler
Beskrivelse
- Konstruktion af aluminium og rustfrit stål
- Designet til nem membranbelastning og enhedens anvendelighed
- Både trykknap- og berøringsfri betjeningstilstande, der passer til dine præferencer
- Op til 400 membraner pr. pakke
- Understøtter hurtig dispensering af kulturmembranen
- Kompatibel med Whatman sterile blandede celluloseester (MCE) mikrobiologiske membraner
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Håndfri eller trykknapbetjening |
| Materiale | Aluminium, rustfrit stål |
| Til brug med (applikation) | Udlevering af kulturmembraner |
| Type | Elektronisk Butler |