Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Tørrestativ til 903 proteinsparekort
Inkluderer:
Krog-og-løkke monteringsmærkat
Mounting Sticker not included
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Lufttørrer blodprøver i en ophængt vandret position. Whatman™ Tørrestativ til 903 Protein Saver Card er let at samle og kan fastgøres til en væg eller bordplade med valgfri krog-og-løkke-klistermærker.
- Til brug med neonatale humane diagnostiske testkort
- CE mærket
- Tilpas flere indsamlingsformularer på én gang
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Krog-og-løkke monteringsmærkat |
| Produkttype | Tørrestativ |
| Til brug med (udstyr) | 903 Protein Saver Card |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |