Få mere at vide
Cytiva Whatman Cyclopore Polycarbonat membran
Beskrivelse
- Lav affinitet for pletter forbedrer synlighed under mikroskop
- Lav proteinbinding minimerer prøvetab af proteinholdige prøver
- Snæver porestørrelsesfordeling og høj poredensitet understøtter hurtig overfladeindfangning af analyt
- Ubetydelig absorption og adsorption af filtrat; ikke-hygroskopisk
- Ingen partikelafgivelse muliggør rent filtrat
- Biologisk inert
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polycarbonat |
| Porestørrelse | 5 μm |
| Til brug med (applikation) | Epifluorescensmikroskopi, miljøanalyse, cellebiologi, EPA-testning, brændstoftest, bioassays, parasitologi, luftanalyse, vandmikrobiologi |
| Mængde | 100 Pk. |
| Type | Membran cirkel |
| Dimensioner (L x B) | 25 x 80 mm |