Få mere at vide
Cytiva Whatman Cyclopore Polycarbonat membran
Artikelnummer. 17149880
Skift visning
Porestørrelse:
0,2μ m
0,4μ m
0,5μ m
5 μm
Dimensioner (L x B):
209,55 x 292,1 mm
25 x 80 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Diameter (metrisk):
293 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Dimensioner (L x B) unitSize Diameter (metrisk)
17149880 - - - -
17199880 0,5μ m 209,55 x 292,1 mm - -
17189880 5 μm - Pakke med 100 -
17806797 5 μm 25 x 80 mm - -
17179880 - - Pakke med 25 -
17159880 0,2μ m - - 293 mm
17169880 0,4μ m - - 293 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17149880 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10417050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med skarp afskæring og reproducerbare mikrofiltreringsegenskaber af sporætsede membranfiltre
  • Lav affinitet for pletter forbedrer synlighed under mikroskop
  • Lav proteinbinding minimerer prøvetab af proteinholdige prøver
  • Snæver porestørrelsesfordeling og høj poredensitet understøtter hurtig overfladeindfangning af analyt
  • Ubetydelig absorption og adsorption af filtrat; ikke-hygroskopisk
  • Ingen partikelafgivelse muliggør rent filtrat
  • Biologisk inert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polycarbonat
Til brug med (applikation) Epifluorescensmikroskopi, miljøanalyse, cellebiologi, EPA-testning, brændstoftest, bioassays, parasitologi, luftanalyse, vandmikrobiologi
Mængde 25 Pk.
Type Membran cirkel