Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Kromatografipapirer - Karakter 2727: Ark
Længde (metrisk):
19,05 cm
60 cm
Bredde (metrisk):
19,05 cm
58 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
Tykkelse : 1,40
mm Flowhastighed : 180 mm/30 min
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 2727 Chr cellulosekromatografiark er et 1,40 mm papir til adskillelse af meget store mængder stof. |
| Dimensioner (L x B) | 19 x 19 cm |
| Filmtykkelse | 1.4 mm |
| Til brug med (applikation) | Til udskillelse af meget store mængder stof |
| Format | Ark |
| Grad | Karakter 2727 Chr |
| Materiale | Cellulose |
| Bredde (engelsk) | 7,5 tommer |
| Bredde (metrisk) | 19,05 cm |
| Flowhastighed | 180 mm/30 min. |
| Vis mere |