Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Kromatografipapirer - Karakter 2727: Ark
Artikelnummer. 11308894
Længde (metrisk):
19,05 cm
60 cm
Bredde (metrisk):
19,05 cm
58 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 11308894
Brand: Cytiva 10382562
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til adskillelse af meget store mængder stof
Tykkelse : 1,40
mm Flowhastighed : 180 mm/30 min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 60 x 58 cm
Filmtykkelse 1.4 mm
Til brug med (applikation) Protein- og nukleinsyreblotting, adskillelse af meget store mængder stof
Format Ark
Grad 2727
Længde (engelsk) 23,6 tommer
Materiale Cellulose
Bredde (engelsk) 22,8''
Bredde (metrisk) 58 cm
Flowhastighed 180 mm/30 min.
Længde (metrisk) 60 cm