Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Kromatografipapirer - Karakter 2727: Cirkel
Beskrivelse
Tykkelse : 1,40
mm Flowhastighed : 180 mm/30 min
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 18.5 cm |
| Filmtykkelse | 1.4 mm |
| Til brug med (applikation) | Til udskillelse af meget store mængder stof |
| Grad | 2727 Chr |
| Materiale | Cellulose |
| Flowhastighed | 180 mm/30 min. |