Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Cellulosenitratmembran - klasse NC45
Beskrivelse
- Sterile membranfiltre eliminerer risikoen for kontaminering, der kan påvirke analysen
- Høj styrke og fleksibilitet
- Velegnet til separationsapplikationer, der involverer partikler op til 12μ m
- Filtreringsrester tilbageholdes næsten fuldstændigt af den almindelige hvide membranoverflade, hvilket understøtter klar mikroskopi og fysisk genvinding af aflejringer
- Høj styrke og fleksibilitet bevarer membranens integritet
- Designet til at tåle hård håndtering
- Lavt ekstraherbart niveau minimerer prøvekontamination
- Farmaceutiske, immunologiske, biomedicinske vævskulturer og sporanalyseapplikationer er afhængige af at vide, at filtrering bevarer integriteten af den originale prøve
- Ideel til prøveforberedelse af kritiske prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Materiale (membran) | Cellulosenitrat |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (applikation) | Bulk bakteriel fjernelse (generel), sedimentanalyse (vandmikrobiologi og analyse) |
| Grad | NC45 |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Membran type | Almindelig |
| Mængde | 100 pakke |
| Vis mere |