Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Cellulosenitratmembran - klasse NC45
Artikelnummer. 11395284
Skift visning
Diameter (metrisk):
2,5 cm
4,7 cm
5 cm
9 cm
10 cm
11 cm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Mængde:
100 pakke
25 pakker
50 stk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Sterilitet Mængde unitSize
11395284 5 cm Ikke steril 100 pakke Pakke med 100
11385284 2,5 cm Ikke steril 100 pakke Pakke med 100
11375164 4,7 cm Ikke steril 100 pakke Pakke med 100
11385164 9 cm Ikke steril 50 stk Pakke med 50
11365164 10 cm Ikke steril 50 stk Pakke med 50
11335164 11 cm Ikke steril 50 stk Pakke med 50
11355164 5 cm Ikke steril 25 pakker Pakke med 25
11989197 4,7 cm Steril 100 pakke Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11395284 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10401114
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med meget snæver porestørrelsesfordeling og lave niveauer af ekstraherbare stoffer.
  • Øget temperaturstabilitet
  • Højere styrke og fleksibilitet
  • Reduceret svind
  • Hvide almindelige filtre
  • Porestørrelse: 0,45 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Materiale (membran) Cellulosenitrat
Partikelretention 8μ m
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Bulk bakteriel fjernelse (generel), sedimentanalyse (vandmikrobiologi og analyse)
Grad NC45
Hydrofobicitet Hydrofil
Membran type Almindelig
Mængde 100 pakke
Temperatur (engelsk) Drift 176 °F
Temperatur (metrisk) Drift 80 °C
Type Membran filter
Diameter (engelsk) 1,96 tommer.
Diameter (metrisk) 5 cm