Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Cellulosenitratmembran - klasse NC45
Description
- Øget temperaturstabilitet
- Højere styrke og fleksibilitet
- Reduceret svind
- Hvide almindelige filtre
- Porestørrelse: 0,45 μm
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Materiale (membran) | Cellulosenitrat |
| Partikelretention | 8μ m |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Bulk bakteriel fjernelse (generel), sedimentanalyse (vandmikrobiologi og analyse) |
| Grad | NC45 |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Membran type | Almindelig |
| Show More |