Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Cellulosenitratmembran - klasse NC45
Artikelnummer. 11385164
Diameter (metrisk):
2,5 cm
4,7 cm
5 cm
9 cm
10 cm
11 cm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Mængde:
100 pakke
25 pakker
50 stk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 11385164
Brand: Cytiva 10401118
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Med meget snæver porestørrelsesfordeling og lave niveauer af ekstraherbare stoffer.
  • Øget temperaturstabilitet
  • Højere styrke og fleksibilitet
  • Reduceret svind
  • Hvide almindelige filtre
  • Porestørrelse: 0,45 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Materiale (membran) Cellulosenitrat
Partikelretention 8μ m
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Bulk bakteriel fjernelse (generel), sedimentanalyse (vandmikrobiologi og analyse)
Grad NC45
Hydrofobicitet Hydrofil
Membran type Almindelig
Mængde 50 stk
Temperatur (engelsk) Drift 176 °F
Temperatur (metrisk) Drift 80 °C
Type Membran filter
Diameter (engelsk) 3,54''.
Diameter (metrisk) 9 cm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Identifiant produit
  • NC45 Membrane, Cellulose nitrate, 0.45 µm 90 mm, 50 pack
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Mention de danger
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis