Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Celluloseestermembraner
Beskrivelse
- Sterile muligheder tilgængelige for kritiske applikationer
- Fremragende kontrast for lettere partikeldetektion
- Ikke-toksiske gitter, der ikke hæmmer bakterievækst
- Sorte almindelige og sorte gittermembraner har en blanding af cellulosenitrat/cellulose
- Højere snavsbelastningskapacitet
- Biologisk inert med god termisk stabilitet
- Ingen overfladeaktive stoffer til at forurene prøver
- Ensartet mikroporøs struktur af membran for høj flow
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort/hvidt gitter |
| Format | disk |
| Materiale | Celluloseester |
| Porestørrelse | 0,6μ m |
| Grad | ME26/31 |
| Diameter (engelsk) | 1,96 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- ||Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose