Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Cellulosekromatografipapir, klasse 17CHR
Artikelnummer. 15540763
Skift visning
Længde (metrisk):
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15540763 90 mm Pakke med 200
1 options
Artikelnummer. 15540763 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 30178823
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.00 DKK
    371.73 DKK / Pakke med 200
    Spare 63.27 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 14-04-2027
Meget absorberende cellulosepapir med ensartet fugttransport og kapillarvirkning. Ideel til præparativ papirkromatografi, Western blotting& nukleinsyreblotting.
  • Transportevne og ensartethed af kapillærvirkning, som er vigtig ved kemiske separationer
  • Giver mulighed for meget høje flowhastigheder (190 mm/30 min)
  • Holdbar og velegnet til tunge belastninger
  • Udbredt i både protein- og nukleinsyreblotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 90 x 69 mm
Til brug med (applikation) Præparativ papirkromatografi, Western blotting og nukleinsyreblotting
Format Ark
Grad Grad 17 CHR
Materiale Cellulose
Bredde (metrisk) 69 mm
Længde (metrisk) 90 mm