Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Celluloseacetatmembraner
Artikelnummer. 11399014
Skift visning
Porestørrelse:
0,2 μm
0,2μ m
0,45 μm
0,8μ m
1.2μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
Membran type:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 5
Pakke med 50
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Diameter (metrisk) Membran type Sterilitet unitSize
11399014 0,45 μm 110 mm OE 67 Ikke steril Pakke med 50
11385344 0,8μ m 47 mm ST 68 Ikke steril Pakke med 100
11313425 1.2μ m 47 mm ST 69 Ikke steril Pakke med 100
11329024 0,45 μm 25 mm OE 67 Ikke steril Pakke med 100
11309024 0,45 μm 13 mm OE 67 Ikke steril Pakke med 100
11349024 0,45 μm 50 mm OE 67 Ikke steril Pakke med 100
11319024 0,45 μm 142 mm OE 67 Ikke steril Pakke med 25
11359024 0,45 μm 85 mm OE 67 Ikke steril Pakke med 50
11335354 0,2μ m 47 mm OE 66 Ikke steril Pakke med 100
11345354 0,2μ m 50 mm OE 66 Ikke steril Pakke med 100
11355354 0,2μ m 110 mm OE 66 Ikke steril Pakke med 50
11375354 0,2μ m 293 mm OE 66 Ikke steril Pakke med 25
11385354 0,2 μm 47 mm OE 66 Steril Pakke med 100
11344814 0,45 μm 25 mm ST 69 Ikke steril Pakke med 100
11364814 0,2μ m 47 mm ST 69 Ikke steril Pakke med 100
10265591 0,45 μm 47 mm ST 69 Ikke steril Pakke med 100
11325354 0,2μ m 25 mm OE 66 Ikke steril Pakke med 100
11339024 0,45 μm 47 mm OE 67 Ikke steril Pakke med 100
11365354 0,2μ m 142 mm OE 66 Ikke steril Pakke med 25
11395354 0,2μ m - OE 66 Ikke steril Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 11399014 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10404026
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbereder flydende scintillationscocktail til scintillationstællermålinger. Whatman™ Celluloseacetatmembraner er meget varmebestandige og kan filtrere varme væsker og varme gasser.
  • Lav proteinbindingskapacitet
  • Hydrofil
  • Forbedret opløsningsmiddelbestandighed og varmebestandighed
  • Kan bruges til væsker eller gasser op til 180 °C
  • Steriliserbar ved enhver metode uden at ofre integritet
Til filtrering med vandige eller alkoholiske opløsningsmidler og gasser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Celluloseacetat
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
Flowhastighed 12 s/100 ml/12,5 cm 2
Hydrofobicitet Hydrofil
Membran type OE 67
nr. pr. pakke 50/Pk.
Diameter (metrisk) 110 mm