Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Celluloseacetatmembraner
Artikelnummer. 11395354
Skift visning
Porestørrelse:
0,2 μm
0,2μ m
0,45 μm
0,8μ m
1.2μ m
Membran type:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 5
Pakke med 50
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Membran type Sterilitet unitSize Diameter (metrisk)
11395354 0,2μ m OE 66 Ikke steril Pakke med 5 -
11385344 0,8μ m ST 68 Ikke steril Pakke med 100 47 mm
11313425 1.2μ m ST 69 Ikke steril Pakke med 100 47 mm
11329024 0,45 μm OE 67 Ikke steril Pakke med 100 25 mm
11309024 0,45 μm OE 67 Ikke steril Pakke med 100 13 mm
11349024 0,45 μm OE 67 Ikke steril Pakke med 100 50 mm
11399014 0,45 μm OE 67 Ikke steril Pakke med 50 110 mm
11319024 0,45 μm OE 67 Ikke steril Pakke med 25 142 mm
11359024 0,45 μm OE 67 Ikke steril Pakke med 50 85 mm
11335354 0,2μ m OE 66 Ikke steril Pakke med 100 47 mm
11345354 0,2μ m OE 66 Ikke steril Pakke med 100 50 mm
11355354 0,2μ m OE 66 Ikke steril Pakke med 50 110 mm
11375354 0,2μ m OE 66 Ikke steril Pakke med 25 293 mm
11385354 0,2 μm OE 66 Steril Pakke med 100 47 mm
11344814 0,45 μm ST 69 Ikke steril Pakke med 100 25 mm
11364814 0,2μ m ST 69 Ikke steril Pakke med 100 47 mm
10265591 0,45 μm ST 69 Ikke steril Pakke med 100 47 mm
11325354 0,2μ m OE 66 Ikke steril Pakke med 100 25 mm
11339024 0,45 μm OE 67 Ikke steril Pakke med 100 47 mm
11365354 0,2μ m OE 66 Ikke steril Pakke med 25 142 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 11395354 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10404180
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbereder flydende scintillationscocktail til scintillationstællermålinger. Whatman™ Celluloseacetatmembraner er meget varmebestandige og kan filtrere varme væsker og varme gasser.
  • Lav proteinbindingskapacitet
  • Hydrofil
  • Forbedret opløsningsmiddelbestandighed og varmebestandighed
  • Kan bruges til væsker eller gasser op til 180 °C
  • Steriliserbar ved enhver metode uden at ofre integritet
Til filtrering med vandige eller alkoholiske opløsningsmidler og gasser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Celluloseacetat
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Ikke steril
Flowhastighed 26 s/100 ml/12,5 cm 2
Hydrofobicitet Hydrofil
Membran type OE 66
nr. pr. pakke 5/Pk.
Type Ark
Dimensioner (L x B) 300 x 600 mm