Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Celluloseacetatmembraner
Artikelnummer. 11385354
Porestørrelse:
0,2 μm
0,2μ m
0,45 μm
0,8μ m
1.2μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
Membran type:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 5
Pakke med 50
Artikelnummer. 11385354
Brand: Cytiva 10404170
Forbereder flydende scintillationscocktail til scintillationstællermålinger. Whatman™ Celluloseacetatmembraner er meget varmebestandige og kan filtrere varme væsker og varme gasser.
  • Low protein binding capacity
  • Hydrophilic
  • Improved solvent resistance and heat resistance
  • Can be used for liquids or gases up to 180°C
  • Sterilizable by any method without sacrificing integrity
For filtration with aqueous or alcoholic solvents and gases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Cellulose Acetate
Porestørrelse 0,2 μm
Sterilitet Steril
Flowhastighed 26s/100mL/12.5cm2
Hydrofobicitet Hydrophilic
Membran type OE 66
nr. pr. pakke 100/Pk.
Diameter (metrisk) 47 mm