Få mere at vide
- Home
- Products
- Filtre og filtrering
- Filtreringsmembranskiver
- Cytiva Whatman™ Celluloseacetatmembraner
Cytiva Whatman™ Celluloseacetatmembraner
Artikelnummer. 11385344
Skift visning
Porestørrelse:
0,2 μm
0,2μ m
0,45 μm
0,8μ m
1.2μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
Membran type:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 5
Pakke med 50
20 product options available for selection
| Artikelnummer. | Porestørrelse | Diameter (metrisk) | Membran type | Sterilitet | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11385344 | 0,8μ m | 47 mm | ST 68 | Ikke steril | Pakke med 100 |
| 11313425 | 1.2μ m | 47 mm | ST 69 | Ikke steril | Pakke med 100 |
| 11329024 | 0,45 μm | 25 mm | OE 67 | Ikke steril | Pakke med 100 |
| 11309024 | 0,45 μm | 13 mm | OE 67 | Ikke steril | Pakke med 100 |
| 11349024 | 0,45 μm | 50 mm | OE 67 | Ikke steril | Pakke med 100 |
| 11399014 | 0,45 μm | 110 mm | OE 67 | Ikke steril | Pakke med 50 |
| 11319024 | 0,45 μm | 142 mm | OE 67 | Ikke steril | Pakke med 25 |
| 11359024 | 0,45 μm | 85 mm | OE 67 | Ikke steril | Pakke med 50 |
| 11335354 | 0,2μ m | 47 mm | OE 66 | Ikke steril | Pakke med 100 |
| 11345354 | 0,2μ m | 50 mm | OE 66 | Ikke steril | Pakke med 100 |
| 11355354 | 0,2μ m | 110 mm | OE 66 | Ikke steril | Pakke med 50 |
| 11375354 | 0,2μ m | 293 mm | OE 66 | Ikke steril | Pakke med 25 |
| 11385354 | 0,2 μm | 47 mm | OE 66 | Steril | Pakke med 100 |
| 11344814 | 0,45 μm | 25 mm | ST 69 | Ikke steril | Pakke med 100 |
| 11364814 | 0,2μ m | 47 mm | ST 69 | Ikke steril | Pakke med 100 |
| 10265591 | 0,45 μm | 47 mm | ST 69 | Ikke steril | Pakke med 100 |
| 11325354 | 0,2μ m | 25 mm | OE 66 | Ikke steril | Pakke med 100 |
| 11339024 | 0,45 μm | 47 mm | OE 67 | Ikke steril | Pakke med 100 |
| 11365354 | 0,2μ m | 142 mm | OE 66 | Ikke steril | Pakke med 25 |
| 11395354 | 0,2μ m | - | OE 66 | Ikke steril | Pakke med 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
11385344
Leverandør
Cytiva
Leverandørnr.
10403112
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
1400.00 DKK
1349.88 DKK / Pakke med 100
Spare 50.12 DKK
3% Slukket
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Forbereder flydende scintillationscocktail til scintillationstællermålinger. Whatman™ Celluloseacetatmembraner er meget varmebestandige og kan filtrere varme væsker og varme gasser.
- Lav proteinbindingskapacitet
- Hydrofil
- Forbedret opløsningsmiddelbestandighed og varmebestandighed
- Kan bruges til væsker eller gasser op til 180 °C
- Steriliserbar ved enhver metode uden at ofre integritet
Til filtrering med vandige eller alkoholiske opløsningsmidler og gasser
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Celluloseacetat |
| Porestørrelse | 0,8μ m |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Flowhastighed | 16 s/100 ml/12,5 cm 2 |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Membran type | ST 68 |
| nr. pr. pakke | 100/Pk. |
| Diameter (engelsk) | 1,85 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |