Få mere at vide
- Home
- Products
- Filtre og filtrering
- Filtreringsmembranskiver
- Cytiva Whatman™ Celluloseacetatmembraner
Cytiva Whatman™ Celluloseacetatmembraner
Artikelnummer. 11325354
Skift visning
Porestørrelse:
0,2 μm
0,2μ m
0,45 μm
0,8μ m
1.2μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
Membran type:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 5
Pakke med 50
20 product options available for selection
| Artikelnummer. | Porestørrelse | Diameter (metrisk) | Membran type | Sterilitet | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11325354 | 0,2μ m | 25 mm | OE 66 | Ikke steril | Pakke med 100 |
| 11385344 | 0,8μ m | 47 mm | ST 68 | Ikke steril | Pakke med 100 |
| 11313425 | 1.2μ m | 47 mm | ST 69 | Ikke steril | Pakke med 100 |
| 11329024 | 0,45 μm | 25 mm | OE 67 | Ikke steril | Pakke med 100 |
| 11309024 | 0,45 μm | 13 mm | OE 67 | Ikke steril | Pakke med 100 |
| 11349024 | 0,45 μm | 50 mm | OE 67 | Ikke steril | Pakke med 100 |
| 11399014 | 0,45 μm | 110 mm | OE 67 | Ikke steril | Pakke med 50 |
| 11319024 | 0,45 μm | 142 mm | OE 67 | Ikke steril | Pakke med 25 |
| 11359024 | 0,45 μm | 85 mm | OE 67 | Ikke steril | Pakke med 50 |
| 11335354 | 0,2μ m | 47 mm | OE 66 | Ikke steril | Pakke med 100 |
| 11345354 | 0,2μ m | 50 mm | OE 66 | Ikke steril | Pakke med 100 |
| 11355354 | 0,2μ m | 110 mm | OE 66 | Ikke steril | Pakke med 50 |
| 11375354 | 0,2μ m | 293 mm | OE 66 | Ikke steril | Pakke med 25 |
| 11385354 | 0,2 μm | 47 mm | OE 66 | Steril | Pakke med 100 |
| 11344814 | 0,45 μm | 25 mm | ST 69 | Ikke steril | Pakke med 100 |
| 11364814 | 0,2μ m | 47 mm | ST 69 | Ikke steril | Pakke med 100 |
| 10265591 | 0,45 μm | 47 mm | ST 69 | Ikke steril | Pakke med 100 |
| 11339024 | 0,45 μm | 47 mm | OE 67 | Ikke steril | Pakke med 100 |
| 11365354 | 0,2μ m | 142 mm | OE 66 | Ikke steril | Pakke med 25 |
| 11395354 | 0,2μ m | - | OE 66 | Ikke steril | Pakke med 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
11325354
Leverandør
Cytiva
Leverandørnr.
10404106
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
983.25 DKK valid until 2026-05-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28017" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28017" for at få din tilbudspris.
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Forbereder flydende scintillationscocktail til scintillationstællermålinger. Whatman™ Celluloseacetatmembraner er meget varmebestandige og kan filtrere varme væsker og varme gasser.
- Lav proteinbindingskapacitet
- Hydrofil
- Forbedret opløsningsmiddelbestandighed og varmebestandighed
- Kan bruges til væsker eller gasser op til 180 °C
- Steriliserbar ved enhver metode uden at ofre integritet
Til filtrering med vandige eller alkoholiske opløsningsmidler og gasser
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Celluloseacetat |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Flowhastighed | 26 s/100 ml/12,5 cm 2 |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Membran type | OE 66 |
| nr. pr. pakke | 100/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |