Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Celluloseacetatmembraner
Artikelnummer. 11313425
Porestørrelse:
0,2 μm
0,2μ m
0,45 μm
0,8μ m
1.2μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
Membran type:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 5
Pakke med 50
Artikelnummer. 11313425
Brand: Cytiva 10403012
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbereder flydende scintillationscocktail til scintillationstællermålinger. Whatman™ Celluloseacetatmembraner er meget varmebestandige og kan filtrere varme væsker og varme gasser.
  • Lav proteinbindingskapacitet
  • Hydrofil
  • Forbedret opløsningsmiddelbestandighed og varmebestandighed
  • Kan bruges til væsker eller gasser op til 180 °C
  • Steriliserbar ved enhver metode uden at ofre integritet
Til filtrering med vandige eller alkoholiske opløsningsmidler og gasser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Celluloseacetat
Porestørrelse 1.2μ m
Sterilitet Ikke steril
Flowhastighed 12 s/100 ml/12,5 cm 2
Hydrofobicitet Hydrofil
Membran type ST 69
nr. pr. pakke 100/Pk.
Diameter (engelsk) 1,85 tommer.
Diameter (metrisk) 47 mm