Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Celluloseacetatmembraner
Porestørrelse:
0,2 μm
0,2μ m
0,45 μm
0,8μ m
1.2μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
Membran type:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 5
Pakke med 50
Beskrivelse
Forbereder flydende scintillationscocktail til scintillationstællermålinger. Whatman™ Celluloseacetatmembraner er meget varmebestandige og kan filtrere varme væsker og varme gasser.
- Lav proteinbindingskapacitet
- Hydrofil
- Forbedret opløsningsmiddelbestandighed og varmebestandighed
- Kan bruges til væsker eller gasser op til 180 °C
- Steriliserbar ved enhver metode uden at ofre integritet
Til filtrering med vandige eller alkoholiske opløsningsmidler og gasser
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Celluloseacetat |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Flowhastighed | 12 s/100 ml/12,5 cm 2 |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Membran type | OE 67 |
| nr. pr. pakke | 100/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |