Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Carbon-Cap Engangs aktive kulkapsler
Artikelnummer. p-107054
Filtreringsområde:
26000 m 2
82.000 m 2
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10526921
Brand: Cytiva 67041500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fyldt med høj renhed, højeffektiv, syrevasket, granulært aktivt kul. Whatman™ Carbon Cap Engangsaktiveret Carbon-kapsler er velegnede til adsorption af organiske stoffer fra luft og fjernelse af farve, organiske stoffer og klor fra vand.
  • Fjern organiske lugte, farve og kolloider fra vand og luft
  • Aktivt kul plus et plisseret HEPA-filtermedium tilbageholder 99,97 % af alle partikler 0,3 μm
  • Maksimalt hustryk: 4,1 bar (60psi.)
  • Carbon-Cap 75 tilbyder 26.000 m 2 aktivt kul overfladeareal
  • Carbon-Cap 150 tilbyder 82.000 m 2 filterareal svarende til
Applikationer:
Til vakuumpumpeudtag fjernelse af røg og olie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Carbon Cap 150, kapselfilter med aktivt kul (1 stk)
Filtreringsområde 82.000 m 2
Til brug med (applikation) Til vand-, kemikalie- og reagensrensning
Materiale til hus Polypropylen
Maks. Tryk 4,1 bar (60 psi)