Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Carbon-Cap Engangs aktive kulkapsler
Artikelnummer. 10526921
Skift visning
Filtreringsområde:
26000 m 2
82.000 m 2
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filtreringsområde unitSize
10526921 82.000 m 2 Hver
11314614 26000 m 2 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10526921 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 67041500
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fyldt med høj renhed, højeffektiv, syrevasket, granulært aktivt kul. Whatman™ Carbon Cap Engangsaktiveret Carbon-kapsler er velegnede til adsorption af organiske stoffer fra luft og fjernelse af farve, organiske stoffer og klor fra vand.
  • Fjern organiske lugte, farve og kolloider fra vand og luft
  • Aktivt kul plus et plisseret HEPA-filtermedium tilbageholder 99,97 % af alle partikler 0,3 μm
  • Maksimalt hustryk: 4,1 bar (60psi.)
  • Carbon-Cap 75 tilbyder 26.000 m 2 aktivt kul overfladeareal
  • Carbon-Cap 150 tilbyder 82.000 m 2 filterareal svarende til
Applikationer:
Til vakuumpumpeudtag fjernelse af røg og olie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Carbon Cap 150, kapselfilter med aktivt kul (1 stk)
Filtreringsområde 82.000 m 2
Til brug med (applikation) Til vand-, kemikalie- og reagensrensning
Materiale til hus Polypropylen
Maks. Tryk 4,1 bar (60 psi)