Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Bindemiddelfri glasmikrofiberpræfitter, klasse GF/D
Artikelnummer. 11360594
Skift visning
Diameter (metrisk):
7 mm
10 mm
21 mm
24 mm
25 mm
35 mm
42,5 mm
47 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
142 mm
150 mm
257 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11360594 25 mm Pakke med 100
11300374 10 mm Pakke med 100
11390364 7 mm Pakke med 100
11330374 21 mm Pakke med 100
11340374 24 mm Pakke med 100
11390594 90 mm Pakke med 25
11360374 42,5 mm Pakke med 100
11370594 47 mm Pakke med 100
11370374 55 mm Pakke med 100
11380594 70 mm Pakke med 100
11300604 110 mm Pakke med 25
11310604 125 mm Pakke med 25
11310374 142 mm Pakke med 25
11320604 150 mm Pakke med 25
11330604 257 mm Pakke med 25
11350374 35 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 11360594 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 1823025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00 DKK
    335.01 DKK / Pakke med 100
    Spare 5.99 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Fungerer som et forfilter, når det bruges sammen med GF/B mikrofiberfiltre. Whatman™ Bindemiddelfri glasmikrofiberforfiltre, Grade GF/D giver effektiv membranbeskyttelse, især under væskescintillationstælling.
Whatman glasmikrofiberfiltre uden bindemiddel har lav modstand mod væskeflow og høj partikelbelastningskapacitet. Disse filtre kan bruges ved temperaturer op til 500 °C. Den fine kapillarstruktur af glasfiberfiltre kan absorbere store mængder vand, hvilket muliggør plettest og væskescintillationstællemetoder.
Glasmikrofiberfiltre bruges hovedsageligt i applikationer som luft- eller vandovervågning og kan bruges som forfiltre til membraner.
  • Tykke og tilbyder høj lastekapacitet
  • Fungerer som forfilter ved brug med GF/B.
  • Passer til de fleste filterholdere
  • Nominel partikelretention på 2,7 μm
  • Hurtig filtreringshastighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Basisvægt 121 g/m 2
Oversigt GE's Whatman Fine membranfiltre af kvalitet GF/D er tykke og giver god belastningskapacitet. GF/D kan også fungere som forfilter, når det bruges sammen med GF/B, og det kommer i mange størrelser, der passer til de fleste filterholdere.
Format disk
Materiale Borosilikatglas
Partikelretention 2.7μ m
Flowhastighed 2,6 s/100 ml/in 2
Grad Karakter GF/D
Mængde 100 pakke
Form Cirkel
Temperatur (engelsk) Max. 932 °F
Temperatur (metrisk) Maks 500 °C
Tykkelse (engelsk) 0,02 tommer.
Tykkelse (metrisk) 675μ m
Type Forfilter
Vandgennemstrømningshastighed 681 ml/min
Diameter (engelsk) 0,98 tommer
Diameter (metrisk) 25 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • FILTER GLASS CIRCLE
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 100% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.