Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Bindemiddelfri glasmikrofiberpræfitter, klasse GF/D
Artikelnummer. 11320604
Diameter (metrisk):
7 mm
10 mm
21 mm
24 mm
25 mm
35 mm
42,5 mm
47 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
142 mm
150 mm
257 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Artikelnummer. 11320604
Brand: Cytiva 1823150
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fungerer som et forfilter, når det bruges sammen med GF/B mikrofiberfiltre. Whatman™ Bindemiddelfri glasmikrofiberforfiltre, Grade GF/D giver effektiv membranbeskyttelse, især under væskescintillationstælling.
Whatman glasmikrofiberfiltre uden bindemiddel har lav modstand mod væskeflow og høj partikelbelastningskapacitet. Disse filtre kan bruges ved temperaturer op til 500 °C. Den fine kapillarstruktur af glasfiberfiltre kan absorbere store mængder vand, hvilket muliggør plettest og væskescintillationstællemetoder.
Glasmikrofiberfiltre bruges hovedsageligt i applikationer som luft- eller vandovervågning og kan bruges som forfiltre til membraner.
  • Tykke og tilbyder høj lastekapacitet
  • Fungerer som forfilter ved brug med GF/B.
  • Passer til de fleste filterholdere
  • Nominel partikelretention på 2,7 μm
  • Hurtig filtreringshastighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Basisvægt 121 g/m 2
Oversigt GE's Whatman Fine membranfiltre af kvalitet GF/D er tykke og giver god belastningskapacitet. GF/D kan også fungere som forfilter, når det bruges sammen med GF/B, og det kommer i mange størrelser, der passer til de fleste filterholdere.
Format disk
Materiale Borosilikatglas
Partikelretention 2.7μ m
Flowhastighed 2,6 s/100 ml/in 2
Til brug med (applikation) Meget velegnet til brug i applikationer, der involverer luftfiltrering og til gravimetrisk analyse af flygtige materialer, hvor antændelse er involveret. På grund af den lave modstand anbefales det til væskeflow og høj partikelbelastningskapacitet.
Grad Karakter GF/D
Mængde 25 Pakke
Form Cirkel
Temperatur (engelsk) Max. 932 °F
Temperatur (metrisk) Maks 500 °C
Tykkelse (engelsk) 0,02 tommer.
Tykkelse (metrisk) 675μ m
Type Forfilter
Vandgennemstrømningshastighed 681 ml/min
Diameter (engelsk) 5,9 tommer
Diameter (metrisk) 150 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • FILTER GLASS CIRCLE
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 100% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.