Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Bindemiddelfri glasmikrofiberpræfitter, klasse GF/D
Beskrivelse
Fungerer som et forfilter, når det bruges sammen med GF/B mikrofiberfiltre. Whatman™ Bindemiddelfri glasmikrofiberforfiltre, Grade GF/D giver effektiv membranbeskyttelse, især under væskescintillationstælling.
Whatman glasmikrofiberfiltre uden bindemiddel har lav modstand mod væskeflow og høj partikelbelastningskapacitet. Disse filtre kan bruges ved temperaturer op til 500 °C. Den fine kapillarstruktur af glasfiberfiltre kan absorbere store mængder vand, hvilket muliggør plettest og væskescintillationstællemetoder.
Glasmikrofiberfiltre bruges hovedsageligt i applikationer som luft- eller vandovervågning og kan bruges som forfiltre til membraner.
- Tykke og tilbyder høj lastekapacitet
- Fungerer som forfilter ved brug med GF/B.
- Passer til de fleste filterholdere
- Nominel partikelretention på 2,7 μm
- Hurtig filtreringshastighed
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Basisvægt | 121 g/m 2 |
| Oversigt | GE's Whatman Fine membranfiltre af kvalitet GF/D er tykke og giver god belastningskapacitet. GF/D kan også fungere som forfilter, når det bruges sammen med GF/B, og det kommer i mange størrelser, der passer til de fleste filterholdere. |
| Format | disk |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Partikelretention | 2.7μ m |
| Flowhastighed | 2,6 s/100 ml/in 2 |
| Til brug med (applikation) | Meget velegnet til brug i applikationer, der involverer luftfiltrering og til gravimetrisk analyse af flygtige materialer, hvor antændelse er involveret. På grund af den lave modstand anbefales det til væskeflow og høj partikelbelastningskapacitet. |
| Grad | Karakter GF/D |
| Mængde | 100 pakke |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- FILTER GLASS CIRCLE
- Advarsel
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 100% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.