Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Benchkote Overfladebeskyttende plader
Artikelnummer. 11353195
Skift visning
Mængde:
100 ark
50 ark
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353195 100 ark -
11300674 50 ark Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353195 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 2300917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1855.00 DKK
    1041.74 DKK / Pakke med 100
    Spare 813.26 DKK
    43% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Minimer rod og forurening under spild. Whatman™ Benchkote materialet har et glat, absorberende laboratoriepapirlag af høj kvalitet, der opsuger væskespild. Et andet lamineret polyethylenlag forhindrer gennemstrømning til arbejdsfladen.
  • Stærk:Benchkote overfladebeskytter er stærk og rivefast, når den er våd eller tør
  • Brugervenlighed: Glat hvid overflade kan skrives på med blæk eller blyant og ligger fladt
  • Ren: Velegnet til mætning med desinfektionsmiddel for at beskytte bænke, hvor patogener og andre bakterier er til stede
  • Engangs:Benchkote papir kan forbrændes efter brug
  • Sikker forbrænding: Polyethylenlaget forbruges hurtigt ved forbrænding og smelter eller drypper ikke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overfladebeskytter
Materiale Polyethylen
Længde (metrisk) 460 mm
Bredde (metrisk) 570 mm
Dimensioner (L x B) 460 x 570mm
Bagside materiale Polyethylen
Tykkelse 0.22mm
Mængde 100 ark