Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Benchkote™ Overfladebeskytterruller
Artikelnummer. 10144861
Skift visning
Dimensioner (L x B):
580 mm x 50 m
920 mm x 50 m
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
10144861 580 mm x 50 m Hver
10008000 920 mm x 50 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10144861 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 23016160
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Coated with an impermeable layer of polyethylene that prevents liquids from reaching benchtops. Whatman™ Benchkote™ Surface Protectors are suitable for saturation with disinfectant.
Minimer rod og forurening under spild. Whatman™ Benchkote materialet har et glat, absorberende laboratoriepapirlag af høj kvalitet, der opsuger væskespild. Et andet lamineret polyethylenlag forhindrer gennemstrømning til arbejdsfladen.
  • Stærk: Benchkote overfladebeskytter er stærk og riveresistent, når den er våd eller tør
  • Brugervenlighed: Glat, hvidt underlag kan skrives på med blæk eller blyant og ligger fladt
  • Ren: Egnet til mætning med desinfektionsmiddel for at beskytte bænke, hvor patogener og andre bakterier er til stede
  • Engangspapir: Benchkote papir kan brændes efter brug
  • Sikker forbrænding: Polyethylenlaget forbruges hurtigt, når det brændes, og smelter eller drypper ikke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overfladebeskytter
Materiale Polyethylen
Absorberingsevne 750 ml/m2
Længde (engelsk) 23 tommer
Længde (metrisk) 580 mm
Bredde (engelsk) 164 ft.
Bredde (metrisk) 50 m
Dimensioner (L x B) 580 mm x 50 m
Til brug med (applikation) Egnet til mætning med desinfektionsmiddel
Mængde Hver