Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Benchkote™ Overfladebeskytterruller
Beskrivelse
Minimer rod og forurening under spild. Whatman™ Benchkote materialet har et glat, absorberende laboratoriepapirlag af høj kvalitet, der opsuger væskespild. Et andet lamineret polyethylenlag forhindrer gennemstrømning til arbejdsfladen.
- Stærk:Benchkote overfladebeskytter er stærk og rivefast, når den er våd eller tør
- Brugervenlighed: Glat hvid overflade kan skrives på med blæk eller blyant og ligger fladt
- Ren: Velegnet til mætning med desinfektionsmiddel for at beskytte bænke, hvor patogener og andre bakterier er til stede
- Engangs:Benchkote papir kan forbrændes efter brug
- Sikker forbrænding: Polyethylenlaget forbruges hurtigt ved forbrænding og smelter eller drypper ikke
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Overfladebeskytter |
| Materiale | Polyethylen |
| Absorberingsevne | 750 ml/m 2 |
| Længde (engelsk) | 36 tommer. |
| Længde (metrisk) | 920 mm |
| Bredde (engelsk) | 164 ft. |
| Bredde (metrisk) | 50 m |
| Dimensioner (L x B) | 920 mm x 50 m |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til mætning med desinfektionsmiddel |
| Mængde | Hver |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?