Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Benchkote Overfladebeskyttende puder
Artikelnummer. 13484547
Skift visning
Dimensioner (L x B):
460 x 570 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
13484547 460 x 570 mm Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 13484547 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 2300594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1650.00 DKK
    1467.59 DKK / Pakke med 50
    Spare 182.41 DKK
    11% Slukket
På lager
Minimer rod og forurening under spild. Whatman™ Benchkote materialet har et glat, absorberende laboratoriepapirlag af høj kvalitet, der opsuger væskespild. Et andet lamineret polyethylenlag forhindrer gennemstrømning til arbejdsfladen.
  • Stærk:Benchkote overfladebeskytter er stærk og rivefast, når den er våd eller tør
  • Brugervenlighed: Glat hvid overflade kan skrives på med blæk eller blyant og ligger fladt
  • Ren: Velegnet til mætning med desinfektionsmiddel for at beskytte bænke, hvor patogener og andre bakterier er til stede
  • Engangs:Benchkote papir kan forbrændes efter brug
  • Sikker forbrænding: Polyethylenlaget forbruges hurtigt ved forbrænding og smelter eller drypper ikke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overfladebeskytter
Materiale Polyethylen
Længde (engelsk) 22,5''
Længde (metrisk) 460 mm
Bredde (engelsk) 18 tommer
Bredde (metrisk) 570 mm
Dimensioner (L x B) 460 x 570 mm
Bagside materiale Polyethylen
Tykkelse 0.22mm
Mængde 50 puder