Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Askefri udklip
Artikelnummer. 11909347
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 11909347
Brand: Cytiva 1703050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forøg filtreringshastigheden ved at koagulere bundfald eller suspensioner for at danne et tykt tilbageholdende forfilterlag oven på normalt filterpapir.
Forøg filtreringshastigheden ved at koagulere bundfald eller suspensioner for at danne et tykt tilbageholdende ''forfilter''-lag oven på normalt filterpapir.
  • Forøg filtreringshastigheden ved at koagulere bundfald eller suspensioner for at danne tyk retention“ forfilter” lag oven på normalt filterpapir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Askeindhold: 0,015 %
Mængde 500 g
Type Askefri udklip