Få mere at vide
Cytiva Whatman™ AS 600-seriens filtreringsmanifold
Artikelnummer. 11313125
:
Filtreringsmanifold med seks pladser
Artikelnummer. 11313125
Brand: Cytiva 10498762
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rustfrit stål filtertragt seks-plads manifold, til mikrobiologi monitorer og analytiske tragte
Den rustfri stålmanifold til tre eller seks filtreringsenheder er udstyret med rustfri stålenheder. Apparatet kan autoklaveres og steriliseres ved tør varme ved op til 180 °C. Kun egnet til vakuumdrift. Hvis der anvendes skyllerør, må der ikke overstige 1,3 bar (300 mbar overtryk).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (udstyr) Mikrobiologimonitorer og analysetragte
Materiale Rustfrit stål
Manifold type 6 Stophaner og underdele til individuelt valg af filterenheder
Port detalje 9 mm ID